Print…
Borato de trietilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 65.5 EUR
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Borato de trietilo
Borato de trietilo
Fórmula: C₆H₁₅BO₃
Ponto de ebulição: 117…118 °C
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012846
Número CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II