Print…
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 29 EUR
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22573042
Número CAS: 267651-23-0