Print…
2-Piperazinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Piperazin-2-one
OR4565-1G OR4565-25G OR4565-5G
APOSOR4565-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4565-1G APOSOR4565-25G APOSOR4565-5G
2-Piperazinone
2-Piperazinone
Fórmula: C₄H₈N₂O
Ponto de ebulição: 164 °C/5,25mmHg
Ponto de Fusão: 134…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318687
Número CAS: 5625-67-2