Print…
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1,7-dimethylindazole
OR43557-1G OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA 92.8 EUR
APOSOR43557-1G APOSOR43557-250MG
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11226595
Número CAS: 1092352-34-5