Print…
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 60.9 EUR
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Ponto de Fusão: 219…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00191851
Número CAS: 188815-32-9