Print…
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate, (3R)-3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected
OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07772111
Número CAS: 438050-08-9