Print…
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 139 EUR
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₃
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683862
Número CAS: 40757-09-3