Print…
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 119 EUR
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Densidade: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093620
Número CAS: 161511-85-9