Print…
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30702-25G OR30702-5G OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA 139 EUR
APOSOR30702-25G APOSOR30702-5G APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216584
Número CAS: 17325-26-7