Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305156-250MG OR305156-1G
APOSOR305156-250MGEA 223 EUR
APOSOR305156-250MG APOSOR305156-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Fórmula: C₇H₆N₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176742
Número CAS: 112581-51-8