Print…
2-Aminoterephthalic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30450-100G OR30450-25G
APOSOR30450-100GEA 301 EUR
APOSOR30450-100G APOSOR30450-25G
2-Aminoterephthalic acid
2-Aminoterephthalic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 324 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134536
Número CAS: 10312-55-7