Print…
3,5-Dicloroanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 422 EUR
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dicloroanilina 98%
3,5-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 259…260 °C/741mmHg
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007774
Número CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II