Print…
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27079-5G OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA 345 EUR
APOSOR27079-5G APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Ponto de Fusão: 213…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052275
Número CAS: 56891-69-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III