Print…
4'-tert-Butylacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-tert-Butylacetophenone
OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 79.9 EUR
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenone 95%
4'-tert-Butylacetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₆O
Ponto de ebulição: 107…108 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Densidade: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017256
Número CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
ADR: 3,III