Print…
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17533-100MG OR17533-250MG
APOSOR17533-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR17533-100MG APOSOR17533-250MG
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one
Fórmula: C₁₁H₉ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11109434
Número CAS: 150878-36-7