Print…
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 498 EUR
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Fórmula: C₉H₁₁N₃O
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137159
Número CAS: 2492-30-0