Print…
2-Cloro-p-toluidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 72.5 EUR
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Cloro-p-toluidina
2-Cloro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 223…225 °C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007666
Número CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III