Print…
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
OR14157-100G OR14157-25G OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA 151 EUR
APOSOR14157-100G APOSOR14157-25G APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Ponto de Fusão: 150…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427051
Número CAS: 153624-46-5