Print…
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 197 EUR
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Ponto de Fusão: 165…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234252
Número CAS: 16426-64-5