Print…
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 279 EUR
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 92,2…94.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663341
Número CAS: 13066-01-8