Print…
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0190-1G OR0190-5G
APOSOR0190-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0190-1G APOSOR0190-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄O₂S₂
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115174
Número CAS: 1723-27-9