Print…
GDC-0449
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-N-(4-chloro-3-(pyridin-2-yl)phenyl)-4-(methylsulphonyl)benzamide, Vismodegib
BISN0157-10MG BISN0157-50MG BISN0157-100MG
APOSBISN0157-10MGEA 21.9 EUR
APOSBISN0157-10MG APOSBISN0157-50MG APOSBISN0157-100MG
GDC-0449
GDC-0449
Vismodegib is an inhibitor of hedgehog pathway with IC50 of 3 nM and also inhibits P-gp IC50 30 M.
Fórmula: C₁₉H₁₄Cl₂N₂O₃S
Ponto de Fusão: 180…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12407408
Número CAS: 879085-55-9