Print…
Bortezomib
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: ((R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butyl)boronic acid
BISN0125-5MG BISN0125-10MG BISN0125-50MG
APOSBISN0125-5MGEA 109 EUR
APOSBISN0125-5MG APOSBISN0125-10MG APOSBISN0125-50MG
Bortezomib
Bortezomib
Bortezomib is an inhibitor of 20S proteasome with Ki of 0.6 nM.
Fórmula: C₁₉H₂₅BN₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056737
Número CAS: 179324-69-7