Print…
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: MBS
BICL202-100MG BICL202-250MG
APOSBICL202-100MGEA 21.9 EUR
APOSBICL202-100MG APOSBICL202-250MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Primary amine reactive -Sulphhydryl reactive. Protein conjugation Hapten carrier Protein conjugation
Fórmula: C₁₅H₁₀N₂O₆
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005514
Número CAS: 58626-38-3