Print…
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 157 EUR
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Fórmula: C₁₁H₁₄FNO₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10567166
Número CAS: 887574-32-5