Print…
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57070-1G PC57070-250MG PC57070-5G
APOSPC57070-1GEA 203 EUR
APOSPC57070-1G APOSPC57070-250MG APOSPC57070-5G
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657950
Número CAS: 25666-51-7