Print…
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53484-1G PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA 783 EUR
APOSPC53484-1G APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₃F₄IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723346
Número CAS: 2149597-65-7