Print…
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 335 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30481112
Número CAS: 2089258-73-9
UN: 1993
ADR: 3,III