Print…
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 574 EUR
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD29049266
Número CAS: 1935427-48-7