Print…
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 456 EUR
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975461
Número CAS: 84478-77-3