Print…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride, 2-Chloro-6-fluorobenzylsulphonyl chloride
PC50016-1G PC50016-250MG
APOSPC50016-1GEA 95.7 EUR
APOSPC50016-1G APOSPC50016-250MG
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂FO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045976
Número CAS: 926257-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III