Print…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC49354-1G PC49354-250MG PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA 275 EUR
APOSPC49354-1G APOSPC49354-250MG APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664203
Número CAS: 102844-90-6