Print…
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC49006-1G PC49006-250MG
APOSPC49006-1GEA 157 EUR
APOSPC49006-1G APOSPC49006-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071062
Número CAS: 1257535-01-5