Print…
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Dichloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂Cl₂FI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194304
Número CAS: 939990-10-0