Print…
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3822G-1G PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA 125 EUR
APOSPC3822G-1G APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Fórmula: C₈H₉FN₂O
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461808
Número CAS: 238742-80-8