Print…
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Fórmula: C₆H₄FIO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15527539
Número CAS: 2713-29-3