Print…
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR929712-1G OR929712-250MG
APOSOR929712-1GEA 597 EUR
APOSOR929712-1G APOSOR929712-250MG
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Fórmula: C₇H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20925262
Número CAS: 155535-23-2