Print…
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Chlorosulphonylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 200 EUR
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Fórmula: C₁₁H₁₃ClO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08274725
Número CAS: 150374-99-5
UN: 3261
ADR: 8,III