N-Methyl-4-tyramine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912594-1G
OR912594-5G
APOSOR912594-1GEA
132
EUR
APOSOR912594-1G
APOSOR912594-5G
N-Methyl-4-tyramine 96%
N-Methyl-4-tyramine
Fórmula:
C₉H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00870493 Número CAS: 370-98-9 |