Print…
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909656-1G OR909656-5G
APOSOR909656-1GEA 168 EUR
APOSOR909656-1G APOSOR909656-5G
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22666476
Número CAS: 1390654-83-7