Print…
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908556-1G OR908556-250MG
APOSOR908556-1GEA 178 EUR
APOSOR908556-1G APOSOR908556-250MG
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18412862
Número CAS: 219834-94-3