Print…
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 184 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02052680
Número CAS: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7