Print…
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
OR54673-1G OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA 111 EUR
APOSOR54673-1G APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Fórmula: C₅H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11226853
Número CAS: 286-22-6
UN: 1993
ADR: 3,III