Print…
4-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5273-100G OR5273-500G
APOSOR5273-100GEA 77 EUR
APOSOR5273-100G APOSOR5273-500G
4-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Ponto de Fusão: 211…214 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012941
Número CAS: 622-88-8
UN: 3261
ADR: 8,II