Print…
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 215 EUR
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398801
Número CAS: 121772-84-7