Print…
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR475187-1G OR475187-250MG
APOSOR475187-1GEA 522 EUR
APOSOR475187-1G APOSOR475187-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Fórmula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200420
Número CAS: 2201840-10-8