Print…
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1S,2R)-2-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR471351-1G OR471351-250MG
APOSOR471351-1GEA 324 EUR
APOSOR471351-1G APOSOR471351-250MG
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201093
Número CAS: 79389-39-2