Print…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 176 EUR
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Fórmula: C₆H₈N₄OS
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126685
Número CAS: 89533-28-8