Print…
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12767500
Número CAS: 1133123-02-0