Print…
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Ponto de Fusão: 153…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848447
Número CAS: 88377-29-1